柠檬酸单钠, anhydrous 99%, pure
供应商: Thermo Fisher Scientific
Warning
Synonyms: 柠檬酸二氢钠, 柠檬酸
215331000 215335000
ACRO215331000EA 0 CNY
ACRO215331000 ACRO215335000
柠檬酸单钠, anhydrous 99%, pure
柠檬酸单钠
分子式: C₆H₇NaO₇
分子量: 214.11 g/mol
溶点: 209…215 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00013067
CAS号: 18996-35-5
现在订购
产品技术规格
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 ≥98.5 %