肉桂酸苄酯 99%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Synonyms:
肉桂酸苯甲酯
215291000
215295000
215290050
ACRO215291000EA
0
CNY
ACRO215291000
ACRO215295000
ACRO215290050
肉桂酸苄酯 99%
肉桂酸苄酯
分子式:
C₁₆H₁₄O₂ 分子量: 238.29 g/mol 沸点: 195…200 °C (5 mmHg) 溶点: 33…37 °C 闪点: >112 °C |
MDL编号:
MFCD00004789 CAS号: 103-41-3 EINECS: 203-109-3 |
产品技术规格
Appearance | Clear colorless to yellow Crystalline mass or liquid after melting |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 33 to 37 °C |
GC | ≥98.5 % |