氧化二乙酰丙酮合钒 99%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Warning
Synonyms: VO(acac)2, 氧化钒(IV)乙酰丙酮
199590500 199592500
ACRO199590500EA 0 CNY
ACRO199590500 ACRO199592500
氧化二乙酰丙酮合钒 99%
氧化二乙酰丙酮合钒
分子式: C₁₀H₁₄O₅V
分子量: 265.16 g/mol
溶点: 256…259 °C
闪点: 79 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00000032
CAS号: 3153-26-2
EINECS: 221-590-8
UN号: 3285
ADR: 6.1 III
现在订购
产品技术规格
Appearance Green to blue-green Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Assay ≥98.5 %