亚硝四氟硼酸盐 97%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: 四氟硼酸亚硝
174390250 174390050
ACRO174390250EA 0 CNY
ACRO174390250 ACRO174390050
亚硝四氟硼酸盐 97%
亚硝四氟硼酸盐
分子式: BF₄NO
溶点: 250 °C (subl.)
密度: 2,185 g/cm³
存储条件: Refrigerator
MDL编号: MFCD00011433
CAS号: 14635-75-7
EINECS: 238-679-2
UN号: 3260
ADR: 8,II
现在订购
产品技术规格
Appearance White Crystalline powder or crystals
Assay ≥96.0 % (ex F)
Melting point 75 to 83 °C
GC ≥96.0 %