对叔戊基苯酚 99%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: p-(1,1-Dimethylpropyl)phenol, 4-(2-Methyl-2-butyl)phenol, 4-tert-Pentylphenol
167330050 167331000 167332500 167335000
ACRO167330050EA 0 CNY
ACRO167330050 ACRO167331000 ACRO167332500 ACRO167335000
对叔戊基苯酚 99%
对叔戊基苯酚
分子式: C₁₁H₁₆O
溶点: >91 °C
闪点: 111 °C
MDL编号: MFCD00002369
CAS号: 80-46-6
EINECS: 201-280-9
UN号: 2430
ADR: 8,III
现在订购
产品技术规格
Appearance White to light yellow Coarse powder or flakes or briquettes
Infrared spectrum Conforms
Melting point ≥91 °C
GC ≥98.5 %