N-羟乙基哌啶 99%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Warning
Synonyms: N-哌啶乙醇, 1-哌啶乙醇
152110050 152111000 152115000
ACRO152110050EA 0 CNY
ACRO152110050 ACRO152111000 ACRO152115000
N-羟乙基哌啶 99%
N-羟乙基哌啶
分子式: C₇H₁₅NO
分子量: 129.2 g/mol
溶点: 16.7 °C
闪点: 77 °C
MDL编号: MFCD00006512
CAS号: 3040-44-6
EINECS: 221-244-6
现在订购
产品技术规格
Appearance Clear light brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4794 to 1.4814 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %