三氟乙酸银 98%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Warning
139730050 139730250
ACRO139730050EA 0 CNY
ACRO139730050 ACRO139730250
三氟乙酸银 98%
三氟乙酸银
分子式: C₂AgF₃O₂
溶点: 257…260 °C
MDL编号: MFCD00013199
CAS号: 2966-50-9
EINECS: 221-004-0
UN号: 3077
现在订购
产品技术规格
Appearance Light beige to grey Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with NH4SCN ≥97.5 %