二苯甲酮腙 98+%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: 二苯基重氮甲烷前体
105571000 105570050
ACRO105571000EA 0 CNY
ACRO105571000 ACRO105570050
二苯甲酮腙 98+%
二苯甲酮腙
分子式: C₁₃H₁₂N₂
分子量: 196.25 g/mol
沸点: 225…230 °C (55 mmHg)
溶点: 95…99 °C
存储条件: Refrigerator
MDL编号: MFCD00007624
CAS号: 5350-57-2
EINECS: 226-321-8
现在订购
产品技术规格
Appearance White to yellow Crystalline powder or needles
Infrared spectrum Conforms
Melting point 95 to 99 °C
Water ≤0.5 %
GC ≥98.0 %