1-溴-2-氟苯 99%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Warning
Synonyms: 2-Bromofluorobenzene
106990100 106990500
ACRO106990100EA 0 CNY
ACRO106990100 ACRO106990500
1-溴-2-氟苯 99%
1-溴-2-氟苯
分子式: C₆H₄BrF
分子量: 175 g/mol
沸点: 155
密度: 1.6 g/cm³
闪点: 43 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00000282
CAS号: 1072-85-1
EINECS: 214-018-3
UN号: 1993
ADR: 3 III
现在订购
产品技术规格
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5327 to 1.5347 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Titration with NaOH ≥98.5 %