1-溴-2,4-二氟苯 98+%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Warning
Synonyms: 2,4-Difluorobromobenzene
249360100 249360500
ACRO249360100EA 0 CNY
ACRO249360100 ACRO249360500
1-溴-2,4-二氟苯 98+%
1-溴-2,4-二氟苯
分子式: C₆H₃BrF₂
分子量: 192.99 g/mol
沸点: 145
溶点: –4 °C
密度: 1.708 g/cm³
闪点: 51
存储条件: Refrigerator
MDL编号: MFCD00000330
CAS号: 348-57-2
EINECS: 206-479-4
UN号: 1993
ADR: 3 III
现在订购
产品技术规格
Appearance Clear colorless to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5040 to 1.5060 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.0 %