1-(2-溴乙氧基)-4-氯苯 99%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Warning
Synonyms: 4-Chloro-ω-bromophenetol, 4-Chlorophenyl 2-bromoethyl ether, 4-Chloro-β-bromophenetol
379830050 379830250
ACRO379830050EA 0 CNY
ACRO379830050 ACRO379830250
1-(2-溴乙氧基)-4-氯苯 99%
1-(2-溴乙氧基)-4-氯苯
分子式: C₈H₈BrClO
分子量: 235.51 g/mol
沸点: 150…152 °C (18 mmHg)
溶点: 38…39 °C
闪点: 150 °C
MDL编号: MFCD00000617
CAS号: 2033-76-3
EINECS: 217-994-9
UN号: 2811
现在订购
产品技术规格
Appearance Clear liquid or low melting solid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5570 to 1.5590 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %