9-甲基蒽 99%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Danger
126300050 126300100
ACRO126300050EA 0 CNY
ACRO126300050 ACRO126300100
9-甲基蒽 99%
9-甲基蒽
分子式: C₁₅H₁₂
分子量: 192.26 g/mol
沸点: 196…197 °C (12 mmHg)
溶点: 76…79 °C
密度: 1.066 g/cm³
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00001261
CAS号: 779-02-2
EINECS: 212-299-7
UN号: 3077
ADR: 9 III
现在订购
产品技术规格
Appearance Yellow to orange Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 77 to 80 °C
GC ≥98.5 %