9-氯甲基蒽 98+%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Danger
188180025 188180100
ACRO188180025EA 0 CNY
ACRO188180025 ACRO188180100
9-氯甲基蒽 98+%
9-氯甲基蒽
分子式: C₁₅H₁₁Cl
分子量: 226.71 g/mol
沸点: 371
溶点: 136…141 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00001263
CAS号: 24463-19-2
EINECS: 246-274-7
UN号: 3261
ADR: 8 II
现在订购
产品技术规格
Appearance Yellow to golden Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 136 to 141 °C
HPLC ≥98.0 %