2,3-二甲基-2-丁烯 98%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: 四甲基乙烯
156590250 156591000
ACRO156590250EA 0 CNY
ACRO156590250 ACRO156591000
2,3-二甲基-2-丁烯 98%
2,3-二甲基-2-丁烯
分子式: C₆H₁₂
分子量: 84.16 g/mol
沸点: 73 °C (760 mmHg)
溶点: –75 °C
密度: 0.7 g/cm³
闪点: –16 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00008897
CAS号: 563-79-1
EINECS: 209-263-8
UN号: 1993
ADR: 3 II
现在订购
产品技术规格
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4110 to 1.4130 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %