3-氯-2-氯甲基丙烯 96%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: 3-氯-2-氯甲基-1-丙烯, 3-氯-2-(氯甲基)丙-1-烯
277070050 277070250
ACRO277070050EA 0 CNY
ACRO277070050 ACRO277070250
3-氯-2-氯甲基丙烯 96%
3-氯-2-氯甲基丙烯
分子式: C₄H₆Cl₂
分子量: 125 g/mol
沸点: 138…140 °C (760 mmHg)
溶点: 14 °C
密度: 1.08 g/cm³
闪点: 36 °C
存储条件: Refrigerator
MDL编号: MFCD00000952
CAS号: 1871-57-4
EINECS: 217-489-3
UN号: 2929
ADR: 6.1 II
现在订购
产品技术规格
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4750 to 1.4790 (20°C, 589 nm)
GC ≥95 %