1-辛烯 99+%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Danger
301250025 301251000
ACRO301250025EA 0 CNY
ACRO301250025 ACRO301251000
1-辛烯 99+%
1-辛烯
分子式: C₈H₁₆
沸点: 121…123 °C (760 mmHg)
溶点: –102 °C
密度: 0,715 g/cm³
闪点: 13 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00009548
CAS号: 111-66-0
EINECS: 203-893-7
UN号: 3295
ADR: 3,II
Merck Index: 13,01770
现在订购
产品技术规格
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4080 to 1.4100 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.005 %
GC ≥99.0 %