1-庚烯 98%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Danger
120390250 120391000
ACRO120390250EA 0 CNY
ACRO120390250 ACRO120391000
1-庚烯 98%
1-庚烯
分子式: C₇H₁₄
沸点: 94 °C (760 mmHg)
溶点: –119 °C
密度: 0,697 g/cm³
闪点: –9 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00009531
CAS号: 592-76-7
EINECS: 209-767-8
UN号: 2278
ADR: 3,II
现在订购
产品技术规格
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3990 to 1.4010 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %