四氯乙烯 ≥98%, TECHNICAL
供应商: VWR Chemicals
Warning
VWRC26217.298EA 1195 CNY
VWRC26217.298 VWRC26217.323 VWRC26217.367 VWRC26217.460
四氯乙烯 ≥98%, TECHNICAL
四氯乙烯
分子式: C₂Cl₄
沸点: 121,1 °C (1013 hPa)
溶点: –22 °C
密度: 1,63 g/cm³ (20 °C)
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00000834
CAS号: 127-18-4
EINECS: 204-825-9
UN号: 1897
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,09332
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=db3fdee4b2132ae600586a38b8bd0b99e000b343&vid=8d7c6de9c4b051ba09d36b6bdcd78117b49c3612&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Assay Min. 98 %
Refractive index (20°C) 1.503 - 1.505