四氯乙烯 99%, extra pure
供应商: Thermo Fisher Scientific
Warning
Synonyms: 全氯乙烯, PCE
138010010 138010025 138015000
ACRO138010010EA 0 CNY
ACRO138010010 ACRO138010025 ACRO138015000
四氯乙烯 99%, extra pure
四氯乙烯
分子式: C₂Cl₄
分子量: 165.83 g/mol
沸点: 120…122 °C (760 mmHg)
溶点: –22 °C
密度: 1.625 g/cm³
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00000834
CAS号: 127-18-4
EINECS: 204-825-9
UN号: 1897
ADR: 6.1 III
Merck Index: 12,09332
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=db3fdee4b2132ae600586a38b8bd0b99e000b343&vid=8d7c6de9c4b051ba09d36b6bdcd78117b49c3612&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.01 %
GC ≥98.5 %
Color scale ≤15 APHA
Residue after evaporation ≤0.005 %