乙酸苄酯 99+%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Warning
Synonyms: 醋酸苄酯
105820010 105822500
ACRO105820010EA 0 CNY
ACRO105820010 ACRO105822500
乙酸苄酯 99+%
乙酸苄酯
分子式: C₉H₁₀O₂
分子量: 150.18 g/mol
沸点: 206
溶点: –51 °C
密度: 1.055 g/cm³
闪点: 102 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00008712
CAS号: 140-11-4
EINECS: 205-399-7
Merck Index: 13,01125
现在订购
产品技术规格
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5010 to 1.5030 (20°C, 589 nm)
GC ≥99.0 %