乙酸异丙烯酯 99%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Danger
152500010 152502500
ACRO152500010EA 0 CNY
ACRO152500010 ACRO152502500
乙酸异丙烯酯 99%
乙酸异丙烯酯
分子式: C₅H₈O₂
沸点: 94 °C (1013 hPa)
溶点: –93 °C
密度: 0,92 g/cm³
闪点: 10 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00008709
CAS号: 108-22-5
EINECS: 203-562-7
UN号: 2403
ADR: 3,II
Merck Index: 13,05223
现在订购
产品技术规格
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4000 to 1.4020 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %