2-甲基庚烷 99%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Danger
126880050 126880250
ACRO126880050EA 0 CNY
ACRO126880050 ACRO126880250
2-甲基庚烷 99%
2-甲基庚烷
分子式: C₈H₁₈
沸点: 116 °C (761 mmHg)
密度: 0,69 g/cm³
闪点: 4 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00009518
CAS号: 592-27-8
EINECS: 209-747-9
UN号: 1262
ADR: 3,II
现在订购
产品技术规格
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3930 to 1.3970 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %