2-甲基丁烷 ≥99%, GPR RECTAPUR®
供应商: VWR Chemicals
Danger
Synonyms: 异戊烷
VWRC24872.298EA 498 CNY
VWRC24872.298 VWRC24872.323 VWRC24872.260
2-甲基丁烷 ≥99%, GPR RECTAPUR®
2-甲基丁烷
分子式: CH₃CH₂CH(CH₃)₂
分子量: 72.15 g/mol
沸点: 28
溶点: –160 °C
密度: 0.62 g/cm³ (20 °C)
闪点: –51 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00009338
CAS号: 78-78-4
EINECS: 201-142-8
UN号: 1265
ADR: 3 I
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=498904a9f8b2618e19d2343aa74e247ec7121f00&vid=c7ed2044255d0d72af23a3fafec4ef6066d25097&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Assay Min. 99 %
Boiling point 27.0 - 28.5 °C
Density (20/4) 0.600 - 0.640
Refractive index (20°C) 1.353 - 1.355
Evaporation residue Max. 50 ppm