角鲨烷 99%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: 异三十烷, 全氢化角鲨烯, 鲨鱼烷, 2,6,10,15,19,23-六甲基二十四烷
215351000 215355000
ACRO215351000EA 0 CNY
ACRO215351000 ACRO215355000
角鲨烷 99%
角鲨烷
分子式: C₃₀H₆₂
沸点: 210…215 °C (1 mmHg)
密度: 0,8085 g/cm³
闪点: 217 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00008953
CAS号: 111-01-3
EINECS: 203-825-6
Merck Index: 12,08923
现在订购
产品技术规格
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4510 to 1.4530 (20°C, 589 nm)
Density (20°C) 0.807 to 0.810 g/ml
GC ≥98.5 %
Iodine value ≤1 g I/100 g
Acid value ≤0.2 mg KOH/g
Saponification value ≤1 mg KOH/g