姥鲛烷 95%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Warning
Synonyms: 2,6,10,14-四甲基十五烷
138460050 138460500
ACRO138460050EA 0 CNY
ACRO138460050 ACRO138460500
姥鲛烷 95%
姥鲛烷
分子式: C₁₉H₄₀
分子量: 268.53 g/mol
沸点: 296 °C (760 mmHg)
密度: 0.78 g/cm³
闪点: >110 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00008952
CAS号: 1921-70-6
EINECS: 217-650-8
Merck Index: 12,07932
现在订购
产品技术规格
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %