2,2,4-三甲基戊烷, Wasser_0,01 99, GPR RECTAPUR® zS
供应商: VWR Chemicals
Danger
Synonyms: 异辛烷
VWRC28780.322EA 978 CNY
VWRC28780.322 VWRC28780.366
2,2,4-三甲基戊烷, Wasser_0,01 99, GPR RECTAPUR® zS
2,2,4-三甲基戊烷
分子式: (CH₃)₂CHCH₂C(CH₃)₃
分子量: 114.23 g/mol
沸点: 99.2 °C (1013 hPa)
溶点: –107 °C
密度: 0.692 g/cm³ (20 °C)
闪点: –12 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00008943
CAS号: 540-84-1
EINECS: 208-759-1
UN号: 1262
ADR: 3 II
Merck Index: 13,05212
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=57496edad4db111238ada6124c3cea206ebf33e0&vid=bb9d5eb96909b6bebc6a8709db78c4ea0ef52430&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Assay Min. 99 %
IR Spectrum Passes test
Density (20/4) 0.690 - 0.695
Free acidity Max. 0.0004 meq/g
Evaporation residue Max. 50 ppm
Water Max. 100 ppm