2,2,4-三甲基戊烷 ≥98%, TECHNICAL
供应商: VWR Chemicals
|
Danger
|
VWRC28775.290EA
473
CNY
VWRC28775.290
VWRC28775.368
VWRC28775.461
2,2,4-三甲基戊烷 ≥98%, TECHNICAL
2,2,4-三甲基戊烷
分子式:
(CH₃)₂CHCH₂C(CH₃)₃ 沸点: 99,2 °C (1013 hPa) 溶点: –107 °C 密度: 0,692 g/cm³ (20 °C) 闪点: –12 °C 存储条件: Ambient |
MDL编号:
MFCD00008943 CAS号: 540-84-1 EINECS: 208-759-1 UN号: 1262 ADR: 3,II Merck Index: 13,05212 |
|
产品技术规格
Assay | Min. 98 % |
Refractive index (20°C) | 1.391 - 1.393 |