2,2,4-三甲基戊烷 99% 用于光谱
供应商: Thermo Fisher Scientific
Danger
167910025 167915000
ACRO167910025EA 0 CNY
ACRO167910025 ACRO167915000
2,2,4-三甲基戊烷 99% 用于光谱
2,2,4-三甲基戊烷
分子式: (CH₃)₂CHCH₂C(CH₃)₃
沸点: 99,2 °C (1013 hPa)
溶点: –107 °C
密度: 0,69 g/cm³
闪点: –12 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00008943
CAS号: 540-84-1
EINECS: 208-759-1
UN号: 1262
ADR: 3,II
Merck Index: 13,05212
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=57496edad4db111238ada6124c3cea206ebf33e0&vid=bb9d5eb96909b6bebc6a8709db78c4ea0ef52430&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Clear liquid
Water ≤0.02 %
GC ≥98.5 %
UV at 400 nm A: ≤0.01
Color scale ≤10 APHA
Residue after evaporation ≤0.001 %