氯代叔丁烷 99%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: 叔丁基氯
109500025 109500250 109505000
ACRO109500025EA 0 CNY
ACRO109500025 ACRO109500250 ACRO109505000
氯代叔丁烷 99%
氯代叔丁烷
分子式: C₄H₉Cl
分子量: 92.57 g/mol
沸点: 51
溶点: –25 °C
密度: 0.85 g/cm³
闪点: –27 °C
存储条件: Refrigerator
MDL编号: MFCD00000816
CAS号: 507-20-0
EINECS: 208-066-4
UN号: 1127
ADR: 3 II
Merck Index: 13,01561
现在订购
产品技术规格
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3838 to 1.3858 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Color scale ≤15 APHA