2,6-Dimethyl-3,5-heptanedione 99%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Warning
408360050 408360250
ACRO408360050EA 0 CNY
ACRO408360050 ACRO408360250
2,6-Dimethyl-3,5-heptanedione 99%
2,6-Dimethyl-3,5-heptanedione
分子式: C₉H₁₆O₂
分子量: 156.22 g/mol
沸点: 66 °C (8 mmHg)
密度: 1.4586 g/cm³
闪点: 60 °C
MDL编号: MFCD00015040
CAS号: 18362-64-6
EINECS: 242-234-8
UN号: 1224
ADR: 3 III
现在订购
产品技术规格
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4560 to 1.4600 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %