4-甲基-2-戊酮 ≥98%, GPR RECTAPUR®
供应商: VWR Chemicals
|
Danger
|
Synonyms:
甲基异丁基酮, 异丙基丙酮, 异丁基甲基酮
VWRC25656.298EA
1203
CNY
VWRC25656.298
VWRC25656.323
VWRC25656.367
4-甲基-2-戊酮 ≥98%, GPR RECTAPUR®
4-甲基-2-戊酮
分子式:
(CH₃)₂CHCH₂COCH₃ 分子量: 100.16 g/mol 沸点: 117.4 °C (1013 hPa) 溶点: –84 °C 密度: 0.801 g/cm³ (20 °C) 闪点: 16 存储条件: Ambient |
MDL编号:
MFCD00008938 CAS号: 108-10-1 EINECS: 203-550-1 UN号: 1245 ADR: 3 II Merck Index: 13,05227 |
|
产品技术规格
Assay | Min. 98 % |
IR Spectrum | Passes test |
Boiling point | 115 - 117 °C |
Density (20/4) | 0.790 - 0.810 |
Evaporation residue | Max. 0.02 % |