4-甲基-2-戊酮 ≥98%, GPR RECTAPUR®
供应商: VWR Chemicals
Danger
Synonyms: 甲基异丁基酮, 异丙基丙酮, 异丁基甲基酮
VWRC25656.298EA 1203 CNY
VWRC25656.298 VWRC25656.323 VWRC25656.367
4-甲基-2-戊酮 ≥98%, GPR RECTAPUR®
4-甲基-2-戊酮
分子式: (CH₃)₂CHCH₂COCH₃
分子量: 100.16 g/mol
沸点: 117.4 °C (1013 hPa)
溶点: –84 °C
密度: 0.801 g/cm³ (20 °C)
闪点: 16
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00008938
CAS号: 108-10-1
EINECS: 203-550-1
UN号: 1245
ADR: 3 II
Merck Index: 13,05227
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3d44947ef43cbc8103ae523ce5da380ef184ba09&vid=373b9075524004b95d32d3cf9698896714467e8c&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Assay Min. 98 %
IR Spectrum Passes test
Boiling point 115 - 117 °C
Density (20/4) 0.790 - 0.810
Evaporation residue Max. 0.02 %