4-甲基-2-戊酮 99.5%, Spectrophotometric Grade
供应商: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: 甲基异丁基酮, 异丙基丙酮, 异丁基甲基酮
222170025 222175000
ACRO222170025EA 0 CNY
ACRO222170025 ACRO222175000
4-甲基-2-戊酮 99.5%, Spectrophotometric Grade
4-甲基-2-戊酮
分子式: (CH₃)₂CHCH₂COCH₃
分子量: 100.16 g/mol
沸点: 117.4 °C (760 mmHg)
溶点: –84 °C
密度: 0.8 g/cm³
闪点: 14 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00008938
CAS号: 108-10-1
EINECS: 203-550-1
UN号: 1245
ADR: 3 II
Merck Index: 13,05227
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3d44947ef43cbc8103ae523ce5da380ef184ba09&vid=373b9075524004b95d32d3cf9698896714467e8c&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Clear liquid
Water ≤0.05 %
GC ≥99.5 %
UV at 400 nm A: ≤0.01
Color scale ≤15 APHA
Residue after evaporation ≤0.001 %