3-甲基-2-丁酮 98%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: 异丙基甲基甲酮, 甲基异丙基甲酮
218770010 218772500
ACRO218770010EA 0 CNY
ACRO218770010 ACRO218772500
3-甲基-2-丁酮 98%
3-甲基-2-丁酮
分子式: C₅H₁₀O
分子量: 86.13 g/mol
沸点: 94
溶点: –92 °C
密度: 0.8 g/cm³
闪点: 6 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00008919
CAS号: 563-80-4
EINECS: 209-264-3
UN号: 2397
ADR: 3 II
Merck Index: 12,06164
现在订购
产品技术规格
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3855 to 1.3905 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %