2,4-二甲基-3-戊酮 98%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: 二异丙基甲酮, 四甲基丙酮
159702500 159705000
ACRO159702500EA 0 CNY
ACRO159702500 ACRO159705000
2,4-二甲基-3-戊酮 98%
2,4-二甲基-3-戊酮
分子式: C₇H₁₄O
分子量: 114.19 g/mol
沸点: 124
溶点: –80 °C
密度: 0.8 g/cm³
闪点: 15
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00008918
CAS号: 565-80-0
EINECS: 209-294-7
UN号: 1224
ADR: 3 II
现在订购
产品技术规格
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3990 to 1.4020 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %