异戊醛 98%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: 3-甲基丁醛
163971000 163975000
ACRO163971000EA 0 CNY
ACRO163971000 ACRO163975000
异戊醛 98%
异戊醛
分子式: C₅H₁₀O
分子量: 86.13 g/mol
沸点: 90 °C (760 mmHg)
溶点: –28 °C
密度: 0.796 g/cm³
闪点: –5 °C
存储条件: Refrigerator
MDL编号: MFCD00007014
CAS号: 590-86-3
EINECS: 209-691-5
UN号: 2058
ADR: 3 II
Merck Index: 13,05250
现在订购
产品技术规格
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3870 to 1.3890 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %