异丁醛 99+%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: 2-甲基丙醛
122510010 122510025
ACRO122510010EA 0 CNY
ACRO122510010 ACRO122510025
异丁醛 99+%
异丁醛
分子式: C₄H₈O
分子量: 72.11 g/mol
沸点: 63 °C (760 mmHg)
溶点: –65 °C
密度: 0.79 g/cm³
闪点: –24 °C
存储条件: Refrigerator
MDL编号: MFCD00006980
CAS号: 78-84-2
EINECS: 201-149-6
UN号: 2045
ADR: 3 II
Merck Index: 13,05171
现在订购
产品技术规格
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3710 to 1.3745 (20°C, 589 nm)
GC ≥99.0 %
Color scale ≤10 APHA
Free acid ≤1.0 % (Isobutyric acid)