2-乙基己基溴 95%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Warning
Synonyms: 1-溴-2-乙基己烷
305331000 305335000
ACRO305331000EA 0 CNY
ACRO305331000 ACRO305335000
2-乙基己基溴 95%
2-乙基己基溴
分子式: C₈H₁₇Br
分子量: 193.13 g/mol
沸点: 75…77 °C (16 mmHg)
密度: 1.08 g/cm³
闪点: 69 °C
存储条件: Refrigerator
MDL编号: MFCD00000220
CAS号: 18908-66-2
EINECS: 242-659-9
现在订购
产品技术规格
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4530 to 1.4560 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %