1-溴-3-甲基丁烷 99%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Warning
Synonyms: 异戊基溴, 溴代异戊烷
403051000 403055000 403050050
ACRO403051000EA 0 CNY
ACRO403051000 ACRO403055000 ACRO403050050
1-溴-3-甲基丁烷 99%
1-溴-3-甲基丁烷
分子式: C₅H₁₁Br
分子量: 151.05 g/mol
沸点: 119
溶点: –112 °C
密度: 1.2 g/cm³
闪点: 32 °C
存储条件: Refrigerator
MDL编号: MFCD00000253
CAS号: 107-82-4
EINECS: 203-522-9
UN号: 2341
ADR: 3 III
Merck Index: 13,05130
现在订购
产品技术规格
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4399 to 1.4419 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.05 % (K.F.)
GC ≥98.5 %
Acidity ≤0.1 % (as HBr)