1,2-二溴-2-甲基丙烷 98%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Warning
406490050 406490250 406492500
ACRO406490050EA 0 CNY
ACRO406490050 ACRO406490250 ACRO406492500
1,2-二溴-2-甲基丙烷 98%
1,2-二溴-2-甲基丙烷
分子式: C₄H₈Br₂
沸点: 150 °C (760 mmHg)
溶点: -70,1 °C
密度: 1,79 g/cm³
闪点: >110 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00000126
CAS号: 594-34-3
EINECS: 209-835-7
现在订购
产品技术规格
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5083 to 1.5103 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %