戊烷 ≥95%, TECHNICAL
供应商: VWR Chemicals
|
Danger
|
VWRC26192.463EA
4324
CNY
VWRC26192.463
VWRC26192.292
VWRC26192.361
戊烷 ≥95%, TECHNICAL
戊烷
分子式:
H₃C(CH₂)₃CH₃ 沸点: 35…36 °C (1013 hPa) 溶点: –130 °C 密度: 0,63 g/cm³ (20 °C) 闪点: –40 °C 存储条件: Ambient |
MDL编号:
MFCD00009498 CAS号: 109-66-0 EINECS: 203-692-4 UN号: 1265 ADR: 3,II REACH: 01-2119459286-30 Merck Index: 13,07193 |
|
产品技术规格
Assay | Min. 95 % |
Boiling point | 35 - 37 °C |