辛烷 ≥99%, GPR RECTAPUR®
供应商: VWR Chemicals
Danger
Synonyms: 正辛烷
VWRC26025.238EA 567 CNY
VWRC26025.238 VWRC26025.466
辛烷 ≥99%, GPR RECTAPUR®
辛烷
分子式: H₃C(CH₂)₆CH₃
分子量: 114.23 g/mol
沸点: 126
溶点: –57 °C
密度: 0.703 g/cm³ (20 °C)
闪点: 8
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00009556
CAS号: 111-65-9
EINECS: 203-892-1
UN号: 1262
ADR: 3 II
Merck Index: 13,06782
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=68adf890d68728825d4a2fa4b032700b93f710b8&vid=b00a2925902bc425c80f8ebb3f0e7b456c800ae3&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Assay Min. 99 %
Boiling point 125 - 127 °C
Density (20/4) 0.700 - 0.710
Evaporation residue Max. 50 ppm