炔丙氯 70% ∼9.2 mol/L in toluene
供应商: TCI
Danger
Synonyms: 3-氯丙炔
P1273-25G P1273-250G
TCIAP1273-25GEA 0 CNY
TCIAP1273-25G TCIAP1273-250G
炔丙氯 70% ∼9.2 mol/L in toluene
炔丙氯
分子式: C₃H₃Cl
闪点: –14°C
MDL编号: MFCD00000980
CAS号: 624-65-7
EINECS: 210-856-9
UN号: 3286
ADR: 3,II
Merck Index: 14,07810
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5387962667628e099130d41a0708207323472cba&vid=41e363d172a83fe734969c0fecaac3ed15e05bdb&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Red to Green clear liquid
Concentration (HNMR) 70.0 to 77.0 w/w%