辛烷 97%, pure
供应商: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: 正辛烷
325950025 325950010 325950250
ACRO325950025EA 0 CNY
ACRO325950025 ACRO325950010 ACRO325950250
辛烷 97%, pure
辛烷
分子式: H₃C(CH₂)₆CH₃
沸点: 125…127 °C (760 mmHg)
溶点: –57 °C
密度: 0,708 g/cm³
闪点: 13 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00009556
CAS号: 111-65-9
EINECS: 203-892-1
UN号: 1262
ADR: 3,II
Merck Index: 13,06782
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=68adf890d68728825d4a2fa4b032700b93f710b8&vid=b00a2925902bc425c80f8ebb3f0e7b456c800ae3&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3965 to 1.3985 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %