3,3-二乙氧基-1-丙炔 98%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Warning
Synonyms: 丙醛二乙基乙缩醛, 2-炔丙醛二乙基乙缩醛
382920010 382920050
ACRO382920010EA 0 CNY
ACRO382920010 ACRO382920050
3,3-二乙氧基-1-丙炔 98%
3,3-二乙氧基-1-丙炔
分子式: C₇H₁₂O₂
分子量: 128.17 g/mol
沸点: 137…139 °C (760 mmHg)
密度: 0.894 g/cm³
闪点: 31 °C
存储条件: Refrigerator
MDL编号: MFCD00009237
CAS号: 10160-87-9
EINECS: 233-430-4
UN号: 1993
ADR: 3 III
现在订购
产品技术规格
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4110 to 1.4140 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %