1-(三甲基硅基)丙炔 98%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: 三甲基-1-丙炔基硅烷
223530010 223530050
ACRO223530010EA 0 CNY
ACRO223530010 ACRO223530050
1-(三甲基硅基)丙炔 98%
1-(三甲基硅基)丙炔
分子式: C₆H₁₂Si
沸点: 99…100 °C (760 mmHg)
密度: 0,75 g/cm³
闪点: –3 °C
存储条件: Refrigerator
MDL编号: MFCD00009271
CAS号: 6224-91-5
EINECS: 228-314-5
UN号: 1993
ADR: 3,II
现在订购
产品技术规格
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4180 to 1.4200 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %