炔丙基胺 99%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: 3-氨基-1-丙炔, 2-丙炔胺
131460050 131460250
ACRO131460050EA 0 CNY
ACRO131460050 ACRO131460250
炔丙基胺 99%
炔丙基胺
分子式: C₃H₅N
分子量: 55.08 g/mol
沸点: 84 °C (760 mmHg)
密度: 0.86 g/cm³
闪点: 3 °C
存储条件: Refrigerator
MDL编号: MFCD00008198
CAS号: 2450-71-7
EINECS: 219-513-8
UN号: 3286
ADR: 3 II
现在订购
产品技术规格
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4460 to 1.4500 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %