壬烷 99%, pure
供应商: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: 正壬烷
129111000 129115000
ACRO129111000EA 0 CNY
ACRO129111000 ACRO129115000
壬烷 99%, pure
壬烷
分子式: H₃C(CH₂)₇CH₃
分子量: 128.26 g/mol
沸点: 151 °C (760 mmHg)
溶点: –53 °C
密度: 0.718 g/cm³
闪点: 31 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00009574
CAS号: 111-84-2
EINECS: 203-913-4
UN号: 1920
ADR: 3 III
现在订购
产品技术规格
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4040 to 1.4060 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %