n-Hexane 95, PESTINORM® Pest_Residual
供应商: VWR Chemicals
Danger
Synonyms: Hexyl hydride, Hexanen, Hexane
Filter 0,2 um_Nitrogen_filled
VWRC83661.320EA 958 CNY
VWRC83661.320 VWRC83661.290 VWRC83661.400
n-Hexane 95, PESTINORM® Pest_Residual
n-Hexane
分子式: H₃C(CH₂)₄CH₃
分子量: 86.18 g/mol
沸点: 69
溶点: –94,3 °C
密度: 0.659 g/cm³ (20 °C)
闪点: –22 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00009520
CAS号: 110-54-3
EINECS: 203-777-6
UN号: 1208
ADR: 3 II
REACH: 01-2119480412-44
Merck Index: 13,04712
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fabd698969eb09b591de207cbcb599c33689bf7f&vid=c117cbd0b3ff2cab0e7f8e5a4bf7108f938081d5&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Assay (on anhydrous substance) Min. 95,0%
Evaporation residue Max. 5 ppm
Water Max. 0,02 %
Pesticide analysis (Lindane/ECD) Max. 5 ng/l