n-Hexane ≥95%, TECHNICAL
供应商: VWR Chemicals
Danger
VWRC24611.297EA 374 CNY
VWRC24611.297 VWRC24611.366
n-Hexane ≥95%, TECHNICAL
n-Hexane
分子式: H₃C(CH₂)₄CH₃
沸点: 69 °C (1013 hPa)
溶点: –94,3 °C
密度: 0,659 g/cm³ (20 °C)
闪点: –22 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00009520
CAS号: 110-54-3
EINECS: 203-777-6
UN号: 1208
ADR: 3,II
REACH: 01-2119480412-44
Merck Index: 13,04712
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fabd698969eb09b591de207cbcb599c33689bf7f&vid=c117cbd0b3ff2cab0e7f8e5a4bf7108f938081d5&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Assay Min. 95 %
Boiling point 68 - 70 °C
Benzene Max. 100 ppm
Evaporation residue Max. 20 ppm