Hexane (mixture of isomers), TECHNICAL
供应商: VWR Chemicals
Danger
Synonyms: Hexanes, Isohexane
VWRC24574.323EA 485 CNY
VWRC24574.323 VWRC24574.298 VWRC24574.551 VWRC24574.367 VWRC24574.460
Hexane (mixture of isomers), TECHNICAL
Hexane (mixture of isomers)
分子式: H₃C(CH₂)₄CH₃
分子量: 86.18 g/mol
沸点: 68…70 °C (1013 hPa)
溶点: –95 °C
密度: 0.66 g/cm³ (20 °C)
闪点: –22 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD02179311
CAS号: 110-54-3
EINECS: 203-777-6
UN号: 1208
ADR: 3 II
Merck Index: 13,04712
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5c38497992e162315d0f3563bfcd3dc478422095&vid=7880d919bf16a88cca44241139a2be8054e77804&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Boiling point 63 - 69 °C
Evaporation residue Max. 20 ppm